2,4,6-Trifluoroanisole
Synonyms: 1,3,5-Trifluoro-2-methoxybenzene, 1-Methoxy-2,4,6-trifluorobenzene
005851-1G 005851-5G
FLUO005851-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005851-1G FLUO005851-5G
2,4,6-Trifluoroanisole
2,4,6-Trifluoroanisole
Formule: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631502
Numéro CAS: 219998-30-8
ONU: 3271
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité