Pentafluoroanisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluoroanisole
B23928.06EA 36 EUR InStock
B23928.06 B23928.14 B23928.22
Pentafluoroanisole ≥98%
Pentafluoroanisole
Purity: 98%
CAS No.: 389-40-2
Molecular Formula: C7H3F5O
Formula Weight: 198.09
Flash Point: 32°(89°F)
Refractive Index: 1.4090
Melting Point: -38°
Boiling Point: 136-138°
Beilstein Reference: 2052664
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00000289
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Point d'ébullition: 136…138 °C
Point de fusion: –38 °C
Densité: 1,50
Point d'éclair: 32 °C (89 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000289
Numéro CAS: 389-40-2
EINECS: 206-866-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité