Pentafluoroanisole
Synonyms: 2,3,4,5,6-Pentafluoroanisole
006946-5G 006946-25G 006946-100G
FLUO006946-5GEA 0 EUR InStock
FLUO006946-5G FLUO006946-25G FLUO006946-100G
Pentafluoroanisole
Pentafluoroanisole
Formule: C₇H₃F₅O
MW: 198,09 g/mol
Point d'ébullition: 138 °C (1013 hPa)
Point de fusion: –37 °C
Densité: 1.496 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00000289
Numéro CAS: 389-40-2
EINECS: 206-866-8
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité