(Trifluorométhoxy)-3-anisole
Attention
Synonyms: 1-Methoxy-3-(trifluoromethoxy)benzene
005855-1G 005855-5G 005855-10G
FLUO005855-1GEA 0 EUR InStock
FLUO005855-1G FLUO005855-5G FLUO005855-10G
(Trifluorométhoxy)-3-anisole
(Trifluorométhoxy)-3-anisole
Formule: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD01631504
Numéro CAS: 142738-94-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité