(Trifluorométhoxy)-4-anisole ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A19746.06EA 59.9 EUR InStock
A19746.06 A19746.14
(Trifluorométhoxy)-4-anisole ≥98%
(Trifluorométhoxy)-4-anisole
Purity: 98+%
CAS No.: 710-18-9
Molecular Formula: C8H7F3O2
Formula Weight: 192.14
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.4320
Boiling Point: 163-165°
Beilstein Reference: 2556809
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00216942
Formule: C₈H₇F₃O₂
MW: 192,14 g/mol
Point d'ébullition: 163…165 °C
Densité: 1,272
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00216942
Numéro CAS: 710-18-9
EINECS: 000-000-0
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité