2,3-Difluorophénol
001865-5G 001865-25G
FLUO001865-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001865-5G FLUO001865-25G
2,3-Difluorophénol
2,3-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 54 °C (25 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Numéro MDL: MFCD00010262
Numéro CAS: 6418-38-8
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité