3,4-Difluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12596.06 A12596.14 A12596.22
A12596.06EA 34.7 EUR InStock
A12596.06 A12596.14 A12596.22
3,4-Difluorophénol ≥98%
3,4-Difluorophénol
Purity: 98%
CAS No.: 2713-33-9
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 57°(134°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 84-86°/20mm
Beilstein Reference: 2081085
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00010315
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 84…86 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 34…38 °C
Point d'éclair: 57 °C (134 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010315
Numéro CAS: 2713-33-9
EINECS: 424-300-1
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité