2,6-Difluorophénol
Fournisseur: Molekula
MOLE10189897-5GEA 0 EUR InStock
MOLE10189897-5G
2,6-Difluorophénol
2,6-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 66 °C (20 mmHg)
Point de fusion: 46 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002158
Numéro CAS: 28177-48-2
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité