2,4-Difluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14044.09 A14044.18 A14044.30
A14044.09EA 57.7 EUR InStock
A14044.09 A14044.18 A14044.30
2,4-Difluorophénol ≥98%
2,4-Difluorophénol
Purity: 98+%
CAS No.: 367-27-1
Molecular Formula: C6H4F2O
Formula Weight: 130.09
Flash Point: 56°(132°F)
Refractive Index: 1.4860
Odour: Phenol-like
Melting Point: 21-24°
Boiling Point: 52-54°/14mm
Beilstein Reference: 1934803
UN No.: 2921
MDL No.: MFCD00009715
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 52…54 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 1.362
Point d'éclair: 56 °C (132 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009715
Numéro CAS: 367-27-1
EINECS: 206-688-0
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité