2,4-Difluorophénol
Fournisseur: Molekula
MOLEM52407368EA 0 EUR InStock
MOLEM52407368
2,4-Difluorophénol
2,4-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 146 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 20 °C
Densité: 1,36 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00009715
Numéro CAS: 367-27-1
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité