3,5-Difluorophénol
Fournisseur: Molekula
MOLEM64033130EA 0 EUR InStock
MOLEM64033130
3,5-Difluorophénol
3,5-Difluorophénol
Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 65…68 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 55 °C
Densité: 1,566 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002255
Numéro CAS: 2713-34-0
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité