Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,5-Difluorophénol

Fournisseur: Molekula

MOLEM41743679EA 0 EUR InStock
MOLEM41743679
2,5-Difluorophénol
2,5-Difluorophénol


Formule: C₆H₄F₂O
MW: 130,09 g/mol
Point d'ébullition: 166 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42 °C
Numéro MDL: MFCD00042501
Numéro CAS: 2713-31-7
ONU: 2921
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité