2-Fluoro-4-nitrophénol
Fournisseur: Molekula
MOLE43304392-5GEA 0 EUR InStock
MOLE43304392-5G
2-Fluoro-4-nitrophénol
2-Fluoro-4-nitrophénol
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Point de fusion: 118…118,5 °C
Numéro MDL: MFCD00051970
Numéro CAS: 403-19-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité