3-Fluoro-4-nitrophénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A14350.03EA 34.3 EUR InStock
A14350.03 A14350.06
3-Fluoro-4-nitrophénol ≥99%
3-Fluoro-4-nitrophénol
Purity: 99%
CAS No.: 394-41-2
Molecular Formula: C6H4FNO3
Formula Weight: 157.10
Melting Point: 91-93°
Beilstein Reference: 2048033
Formule: C₆H₄FNO₃
MW: 157,1 g/mol
Point de fusion: 91…93 °C
Numéro MDL: MFCD00041251
Numéro CAS: 394-41-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité