3-Fluorophénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
119550100 119550500 119552000
ACRO119550100EA 40.5 EUR InStock
ACRO119550100 ACRO119550500 ACRO119552000
3-Fluorophénol 98%
3-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
MW: 112,1 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 10 °C
Densité: 1.24 g/cm³
Point d'éclair: 71 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002254
Numéro CAS: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5125 to 1.5155 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité