3-Fluorophénol
Attention
002173-25G 002173-100G 002173-500G
FLUO002173-25GEA 0 EUR InStock
FLUO002173-25G FLUO002173-100G FLUO002173-500G
3-Fluorophénol
3-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
MW: 112,1 g/mol
Point d'ébullition: 178 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 13.7 °C
Densité: 1.24 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002254
Numéro CAS: 372-20-3
EINECS: 206-748-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité