4-Fluorophénol
Attention
Synonyms: p-Fluorophenol, 1-Fluoro-4-hydroxybenzene
001291-100G 001291-500G
FLUO001291-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001291-100G FLUO001291-500G
4-Fluorophénol
4-Fluorophénol
Formule: C₆H₅FO
MW: 112,1 g/mol
Point d'ébullition: 185 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 44…47 °C
Densité: 1.22 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002316
Numéro CAS: 371-41-5
EINECS: 206-736-0
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité