2,3,5,6-Tétrafluorophénol 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
188390050 188390250
ACRO188390050EA 46.5 EUR InStock
ACRO188390050 ACRO188390250
2,3,5,6-Tétrafluorophénol 98%
2,3,5,6-Tétrafluorophénol
Formule: C₆H₂F₄O
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 33…38 °C
Point d'éclair: 79 °C
Numéro MDL: MFCD00002157
Numéro CAS: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 38 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥98.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité