2,3,5,6-Tétrafluorophénol ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
A12686.06EA 42.4 EUR InStock
A12686.06 A12686.14
2,3,5,6-Tétrafluorophénol ≥97%
2,3,5,6-Tétrafluorophénol
Purity: 97%
CAS No.: 769-39-1
Molecular Formula: C6H2F4O
Formula Weight: 166.07
Flash Point: 79°(174°F)
Odour: Phenol-like
Boiling Point: 141-143°
Beilstein Reference: 1911548
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00002157
Formule: C₆H₂F₄O
MW: 166,07 g/mol
Point d'ébullition: 141…143 °C
Point de fusion: 28…30 °C
Point d'éclair: 79 °C (174 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002157
Numéro CAS: 769-39-1
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité