2,3,5,6-Tétrafluorophénol
Attention
001820-100G 001820-25G
FLUO001820-100GEA 0 EUR InStock
FLUO001820-100G FLUO001820-25G
2,3,5,6-Tétrafluorophénol
2,3,5,6-Tétrafluorophénol
Formule: C₆H₂F₄O
MW: 166,07 g/mol
Point d'ébullition: 140 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 30 °C
Numéro MDL: MFCD00002157
Numéro CAS: 769-39-1
EINECS: 212-209-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité