2,3,6-Trifluorophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B20379.03 B20379.06
B20379.03EA 40.5 EUR InStock
B20379.03 B20379.06
2,3,6-Trifluorophénol ≥98%
2,3,6-Trifluorophénol
Purity: 98%
CAS No.: 113798-74-6
Molecular Formula: C6H3F3O
Formula Weight: 148.09
Flash Point: 63°(145°F)
Melting Point: 31-36°
Beilstein Reference: 4976927
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00061214
Formule: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 31…36 °C
Point d'éclair: 63 °C (145 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00061214
Numéro CAS: 113798-74-6
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité