2,4,6-Trifluorophénol
01898.5G 001898-1G 001898-5G
FLUO01898.5GEA 0 EUR InStock
FLUO01898.5G FLUO001898-1G FLUO001898-5G
2,4,6-Trifluorophénol
2,4,6-Trifluorophénol
Formule: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Point d'ébullition: 155 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 50 °C
Numéro MDL: MFCD00061216
Numéro CAS: 2268-17-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité