3,4,5-Trifluorophénol
002074-1G 002074-5G 002074-10G 002074-25G
FLUO002074-1GEA 0 EUR InStock
FLUO002074-1G FLUO002074-5G FLUO002074-10G FLUO002074-25G
3,4,5-Trifluorophénol
3,4,5-Trifluorophénol
Formule: C₆H₃F₃O
MW: 148,08 g/mol
Densité: 1.629 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00042427
Numéro CAS: 99627-05-1
EINECS: 436-120-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité