Pentafluorophénol 99+%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
147130050 147130100 147131000
ACRO147130050EA 36 EUR InStock
ACRO147130050 ACRO147130100 ACRO147131000
Pentafluorophénol 99+%
Pentafluorophénol
Formule: C₆HF₅O
Point d'ébullition: 143 °C (760 mmHg)
Point de fusion: 34…36 °C
Densité: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 72 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002156
Numéro CAS: 771-61-9
EINECS: 212-235-8
ONU: 2923
ADR: 8,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Low melting crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥99.0 %
HPLC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité