Pentafluorophénol ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15574.14EA 142 EUR InStock
A15574.14 A15574.06 A15574.22
Pentafluorophénol ≥99%
Pentafluorophénol
Purity: 99%
CAS No.: 771-61-9
Molecular Formula: C6HF5O
Formula Weight: 184.06
Flash Point: 72°(161°F)
Refractive Index: 1.4270
Melting Point: 32-36°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1912584
MDL No.: MFCD00002156
Formule: C₆HF₅O
MW: 184,07 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C
Point de fusion: 32…36 °C
Densité: 1,757
Point d'éclair: 72 °C (161 °F)
Numéro MDL: MFCD00002156
Numéro CAS: 771-61-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité