Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Pentafluorophénol

Fournisseur: EHRENSTORFER GMBH

EHERC15974300EA 107 EUR InStock
EHERC15974300
Pentafluorophénol
Pentafluorophénol


Formule: C₆HF₅O
MW: 184,07 g/mol
Point d'ébullition: 143 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 34…36 °C
Densité: 1,75 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002156
Numéro CAS: 771-61-9
ONU: 3261
ADR: 8,II
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité