2-Fluorothiophénol
Danger
Synonyms: 2-Fluorobenzenethiol, 1-Fluoro-2-mercaptobenzene, 2-Fluorobenzene-1-thiol, o-Fluorothiophenol
003237-5G 003237-25G 003237-100G
FLUO003237-5GEA 0 EUR InStock
FLUO003237-5G FLUO003237-25G FLUO003237-100G
2-Fluorothiophénol
2-Fluorothiophénol
Formule: C₆H₅FS
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 162…164 °C (1013 hPa)
Densité: 1.191 g/cm³ (30 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041419
Numéro CAS: 2557-78-0
ONU: 3071
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité