3-Fluorothiophénol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-3-mercaptobenzene, m-Fluorothiophenol, 3-Fluorobenzenethiol
B23114.03 B23114.06 B23114.14
B23114.03EA 33.7 EUR InStock
B23114.03 B23114.06 B23114.14
3-Fluorothiophénol ≥98%
3-Fluorothiophénol
Purity: 98%
CAS No.: 2557-77-9
Molecular Formula: C6H5FS
Formula Weight: 128.17
Flash Point: 58°(136°F)
Refractive Index: 1.5540
Odour: Stench
Boiling Point: 156°
Beilstein Reference: 2039302
UN No.: 3071
MDL No.: MFCD00040227
Formule: C₆H₅FS
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 156 °C
Densité: 1.203
Point d'éclair: 58 °C (136 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040227
Numéro CAS: 2557-77-9
EINECS: 219-876-2
ONU: 3071
ADR: 6.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité