4-Fluorothiophénol 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
119650100 119650500
ACRO119650100EA 62.5 EUR InStock
ACRO119650100 ACRO119650500
4-Fluorothiophénol 97%
4-Fluorothiophénol
Formule: C₆H₅FS
MW: 128,17 g/mol
Point d'ébullition: 164 °C (1013 hPa)
Densité: 1,1996 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004846
Numéro CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
ONU: 1228
ADR: 3,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5490 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité