1,2-Diiodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
B24425.03 B24425.06 B24425.14
B24425.03EA 38.2 EUR InStock
B24425.03 B24425.06 B24425.14
1,2-Diiodobenzène ≥98%
1,2-Diiodobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 615-42-9
Molecular Formula: C6H4I2
Formula Weight: 329.91
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.7165
Boiling Point: 282°
Beilstein Reference: 1855315
MDL No.: MFCD00001038
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point d'ébullition: 282 °C
Densité: 2.524
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001038
Numéro CAS: 615-42-9
EINECS: 210-425-5
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité