1,2-Diiodobenzène
Attention
001039-5G 001039-25G
FLUO001039-5GEA 0 EUR InStock
FLUO001039-5G FLUO001039-25G
1,2-Diiodobenzène
1,2-Diiodobenzène
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Densité: 2,76 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00001038
Numéro CAS: 615-42-9
EINECS: 210-425-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité