1,3-Diiodobenzène 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO407740050EA 38.9 EUR InStock
ACRO407740050 ACRO407740250
1,3-Diiodobenzène 98%
1,3-Diiodobenzène
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point de fusion: 33…37 °C
Densité: 2,47 g/cm³
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00041731
Numéro CAS: 626-00-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Yellow to beige Powder or crystals or low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 33 to 37 °C
GC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité