1,3-Diiodobenzène
Attention
001752-10G 001752-25G
FLUO001752-10GEA 0 EUR InStock
FLUO001752-10G FLUO001752-25G
1,3-Diiodobenzène
1,3-Diiodobenzène
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point d'ébullition: 286 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 39 °C
Densité: 2,76 g/cm³ (0 °C)
Numéro MDL: MFCD00041731
Numéro CAS: 626-00-6
EINECS: 210-921-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité