1,4-Diiodobenzène ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A15335.14EA 56.3 EUR InStock
A15335.14 A15335.22
1,4-Diiodobenzène ≥98%
1,4-Diiodobenzène
Purity: 98%
CAS No.: 624-38-4
Molecular Formula: C6H4I2
Formula Weight: 329.91
Melting Point: 128-132°
Boiling Point: 285°
MDL No.: MFCD00001054
Formule: C₆H₄I₂
MW: 329,91 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C
Point de fusion: 128…132 °C
Densité: 2,88 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00001054
Numéro CAS: 624-38-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité