5-Iodovanilline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
156670050 156670250
ACRO156670050EA 25 EUR InStock
ACRO156670050 ACRO156670250
5-Iodovanilline 97%
5-Iodovanilline
Formule: C₈H₇IO₃
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 180…184 °C
Numéro MDL: MFCD00006941
Numéro CAS: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 180 to 184 °C
HPLC ≥96.0 %
UV at 280 nm A: ≤0.01
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité