5-Iodovanilline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
A15162.30EA 552 EUR InStock
A15162.30 A15162.18 A15162.09
5-Iodovanilline ≥98%
5-Iodovanilline
Purity: 98%
CAS No.: 5438-36-8
Molecular Formula: C8H7IO3
Formula Weight: 278.05
Odour: Irritating
Melting Point: 181-184°
Beilstein Reference: 2049762
MDL No.: MFCD00006941
Formule: C₈H₇IO₃
MW: 278,05 g/mol
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 181…184 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006941
Numéro CAS: 5438-36-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité