5-Iodovanilline
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
SB01117EA SB01117EE
MAYBSB01117EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01117EA MAYBSB01117EE
5-Iodovanilline
5-Iodovanilline
Formule: C₈H₇IO₃
Point d'ébullition: 335 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 186…187 °C
Numéro MDL: MFCD00006941
Numéro CAS: 5438-36-8
EINECS: 226-617-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité