3-Iodobenzonitrile 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
368600010 368600100
ACRO368600010EA 14 EUR InStock
ACRO368600010 ACRO368600100
3-Iodobenzonitrile 97%
3-Iodobenzonitrile
Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Point de fusion: 39…44 °C
Point d'éclair: >100 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00079762
Numéro CAS: 69113-59-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 44 °C
GC ≥96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité