4-Iodobenzonitrile ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
B25104.14EA 281 EUR InStock
B25104.14 B25104.06 ABCRAB146779.0005 B25104.22
4-Iodobenzonitrile ≥98%
4-Iodobenzonitrile
Purity: 98%
CAS No.: 3058-39-7
Molecular Formula: C7H4IN
Formula Weight: 229.02
Melting Point: 125-127°
UN No.: 3439
MDL No.: MFCD00051310
Formule: C₇H₄IN
MW: 229,02 g/mol
Point d'ébullition: 285 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 125…127 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00051310
Numéro CAS: 3058-39-7
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité