Acide 2-iodobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
122340250 122341000 122345000
ACRO122340250EA 26.2 EUR InStock
ACRO122340250 ACRO122341000 ACRO122345000
Acide 2-iodobenzoïque 98%
Acide 2-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 161…163 °C
Densité: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002419
Numéro CAS: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 13,05052
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 160 to 164 °C
HPLC ≥97.5 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Calcium (Ca) ≤0.003 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.01 %
Insoluble matter ≤0.005 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité