Acide 2-iodobenzoïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10563.14 A10563.22 A10563.36
A10563.14EA 28.6 EUR InStock
A10563.14 A10563.22 A10563.36
Acide 2-iodobenzoïque ≥98%
Acide 2-iodobenzoïque
Purity: 98+%
CAS No.: 88-67-5
Molecular Formula: C7H5IO2
Formula Weight: 248.02
Melting Point: 160-164°
Beilstein Reference: 1861406
Merck Reference: 14,5030
MDL No.: MFCD00002419
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 160…164 °C
Densité: 2.250
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002419
Numéro CAS: 88-67-5
EINECS: 201-850-7
Merck Index: 14,5030
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité