Acide 2-iodobenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLE31585110-100GEA 0 EUR InStock
MOLE31585110-100G
Acide 2-iodobenzoïque
Acide 2-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Point d'ébullition: 314 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159…160 °C
Densité: 2,25 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002419
Numéro CAS: 88-67-5
Merck Index: 13,05052
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité