Acide 3-iodobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
ACRO160480100EA 46.3 EUR InStock
ACRO160480100 ACRO160480500
Acide 3-iodobenzoïque 98%
Acide 3-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 185…189 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00002496
Numéro CAS: 618-51-9
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 185 to 189 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité