Acide 3-iodobenzoïque
Fournisseur: Molekula
MOLEM77238188EA 0 EUR InStock
MOLEM77238188
Acide 3-iodobenzoïque
Acide 3-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Point d'ébullition: 337 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 186…188 °C
Densité: 2,171 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002496
Numéro CAS: 618-51-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité