Acide 4-iodobenzoïque 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
124480100 124480500
ACRO124480100EA 41.6 EUR InStock
ACRO124480100 ACRO124480500
Acide 4-iodobenzoïque 98%
Acide 4-iodobenzoïque
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 270…274 °C
Densité: 2,184 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002533
Numéro CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 270 to 274 °C
HPLC ≥97.5 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité