Acide 4-iodobenzoïque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A10730.09 A10730.18 A10730.30
A10730.09EA 43.7 EUR InStock
A10730.09 A10730.18 A10730.30
Acide 4-iodobenzoïque ≥97%
Acide 4-iodobenzoïque
Purity: 97%
CAS No.: 619-58-9
Molecular Formula: C7H5IO2
Formula Weight: 248.02
Melting Point: ca 265° dec.
Beilstein Reference: 1860232
Formule: C₇H₅IO₂
MW: 248,02 g/mol
Point d'ébullition: 319 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 265 °C (dec.)
Densité: 2.18
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002533
Numéro CAS: 619-58-9
EINECS: 210-603-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité