Acide 5-iodoanthranilique 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-iodobenzoic acid
A19838.06 A19838.14
A19838.06EA 15.5 EUR InStock
A19838.06 A19838.14
Acide 5-iodoanthranilique 98%
Acide 5-iodoanthranilique
Purity: 98%
CAS No.: 5326-47-6
Molecular Formula: C7H6INO2
Formula Weight: 263.03
Melting Point: ca 220° dec.
Beilstein Reference: 639029
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: ∼ 220 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007849
Numéro CAS: 5326-47-6
EINECS: 226-205-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité