Acide 5-iodoanthranilique
Fournisseur: Molekula
MOLE50555063-25GEA 0 EUR InStock
MOLE50555063-25G
Acide 5-iodoanthranilique
Acide 5-iodoanthranilique
Formule: C₇H₆INO₂
MW: 263,03 g/mol
Point d'ébullition: 360 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 234 °C
Numéro MDL: MFCD00007849
Numéro CAS: 5326-47-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité