Acide 3,5-diiodosalicylíque ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Hydroxy-3,5-diiodobenzoic acid
A19786.22 A19786.36
A19786.22EA 111 EUR InStock
A19786.22 A19786.36
Acide 3,5-diiodosalicylíque ≥97%
Acide 3,5-diiodosalicylíque
Purity: 97%
CAS No.: 133-91-5
Molecular Formula: C7H4I2O3
Formula Weight: 389.91
Melting Point: 228-234°
Beilstein Reference: 2615358
Merck Reference: 14,3190
MDL No.: MFCD00002444
Formule: C₇H₄I₂O₃
MW: 389,92 g/mol
Point d'ébullition: 381 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 228…234 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002444
Numéro CAS: 133-91-5
EINECS: 205-124-0
Merck Index: 14,3190
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité