3-Iodoaniline ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L01159.18EA 227 EUR InStock
L01159.18 L01159.09
3-Iodoaniline ≥98%
3-Iodoaniline
Purity: 98%
CAS No.: 626-01-7
Molecular Formula: C6H6IN
Formula Weight: 219.03
Flash Point: >110°(230°F)
Refractive Index: 1.6840
Melting Point: 21-24°
Boiling Point: 145-146°/15mm
Beilstein Reference: 636058
MDL No.: MFCD00007781
Formule: C₆H₆IN
MW: 219,02 g/mol
Point d'ébullition: 145…146 °C (15 mmHg)
Point de fusion: 21…24 °C
Densité: 1,821
Point d'éclair: >110 °C (230 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007781
Numéro CAS: 626-01-7
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité